Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd ≥98% | Avantor

Phthalaldehyd ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. A13299.18
Giftig
Ätzend
Reizend
Phthalaldehyd ≥98%
Katalognr. A13299.18
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd ≥98%
Phthalaldehyd ≥98%

Glasflasche für Feststoffe, 50 g

CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 445.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 643-79-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 878317 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00003335

Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:266 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:132 °C (269 °F)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.