Jump to:
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Documents
Specifications
Specifications
- Chemische Methode:EDTA
- VE:25.000 Tests
- Bezeichnung:Gesamthärte-Test (einzeln verpackt)
- Typ:MQ
- Messbereich:3 - 4 - 7 - 14 - 21 °d (30 - 210 mg/l CaO) 5 - 37 °f
- Cat. No.:1.10032.0013
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Specifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



