Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Heating tapes, HBS | Avantor

Heating tapes, HBS

Heating tape HBS, 2 m length, 500 W
Katalognr. HORS020304
Anbieter:   HORST
Heating tapes, HBS
Katalognr. HORS020304
Anbieter:  HORST
Heating tapes, HBS

Heating tape HBS, 2 m length, 500 W

Preis
SFr. 167.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The heating tapes are smooth, flexible and have a multiple glass-yarn insulation as well as an additional protection braid around the heating conductors.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heating tape HBS, 2 m length, 500 W
  • Seq:
    03