Drahtkörbe, rund
240×180 mm
Katalognr. DELTR-250
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl.
Diese runden Körbe verfügen über einen klappbaren Griff für mehr Komfort. Die Basis dieser Körbe ist durch ein dichtes Gitter verstärkt.
Bestellinformationen: Andere Modelle mit innen gekreuzten Trennelementen sind ebenfalls verfügbar.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø×H:240×180 mm
- Seq:04