Lederhandschuhe, Grain Driver
8, Weiß, 250 mm, 0,8 - 1,2 mm
112-1456
Handschuhe aus Rauleder vom Rind im Gunn-Cut-Stil mit elastischem Handrücken.
- Kalbsnarbenleder bietet Komfort, überragende Flexibilität und gute mechanische Beständigkeit
- Elastisches Handgelenk bietet zusätzliche Unterstützung
- Vorgeformter Daumen und verstärkter Zeigefinger gestalten den Handschuh anatomischer
Die Handschuhe eignen sich ideal für allgemeine Arbeiten in trockenen Umgebungen.
: EN 388:2016 (3121X), Kat. II
- Handschuhgröße:8
- Farbe:Weiß
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Stärke:0,8 - 1,2 mm
- Cat. No.:112-1456
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Modell:Driver
- Stulpenart:Elastisch
- EN Standard:EN 388:2016 (3121X)