AuftragsverfolgungKontakt
Vakuumcontroller, V-850/V-855 | Avantor
Vakuumcontroller, V-850/V-855
Ventileinheit zu V-850/V-855
Katalognr. 181-0140
Anbieter:   BUCHI
Vakuumcontroller, V-850/V-855
Katalognr. 181-0140
Anbieter:  BUCHI
Vakuumcontroller, V-850/V-855
Vakuumcontroller, V-850/V-855
Ventileinheit zu V-850/V-855
Preis
SFr. 789.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
V-850 Vakuumcontroller: Der Vakuumcontroller V-850 mit ¼" LCD-VGA-Bildschirm kann universell zur Anzeige, Steuerung und Einstellung des Vakuums eingesetzt werden. Der Vakuumcontroller ist ein kompaktes Gerät, das sich dank integriertem Entlüftungsventil und chemikalienbeständigem Drucksensor für viele Aufgaben im Labor eignet. Er beinhaltet einen Timer, einen Laborvakuumregler (Labvac) und eine Lösungsmitteldatenbank mit den 43 am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln. Die Drehzahlregelung mit der Vakuumpumpe V-700 oder V-710 ermöglicht eine genaue, hysteresefreie Vakuumregelung bei gleichzeitig leisem Betrieb. Anwender haben zudem die Möglichkeit, ihren Wasserverbrauch durch den Einbau eines Kühlwasserventils zu reduzieren.
V-855 Vakuumcontroller: Der Vakuumcontroller V-855 verfügt über dieselben Funktionen wie der V-850 und bietet zusätzlich: Gradienten- und Wiederholungsfunktionen für die Destillation unter schwierigen Bedingungen und die EasyVac-Funktion – automatische Destillation basierend auf der Dampfdruckerkennung.
The V-855 vacuum controller comes with the same features as the V-850, and in addition: gradient and repetition functions for distillation in difficult conditions and the EasyVac function — automatic distillation based on vapour pressure detection.
Lieferinformationen: Betriebsbereite Ausführung inkl. Belüftungsventil und Drucksensor.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ventileinheit zu V-850/V-855
  • Seq:
    07
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0138
    Kommunikationskabel zu R-210/R-215
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 31.35
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 181-0141
    Woullf´sche Flasche zu V-850/V-855
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 237.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0181
    Autodestillationssonde zu V-855
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0236
    Montage-Set für R-210/R-215
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 55.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0237
    Fernbedienung für V-850/V-855
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 628.90