Reinraumbänke, Basic
Basic Reinraumbank, 1400×350×450 mm
134-0500
: Palbam
Reinraumbänke aus Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
- Abgerundete Kanten
- Höhenverstellbare Füße
- Fußabdeckungen (decken unschöne Schraubverbindungen zum Boden ab)
- Keine Punkte zum Hängenbleiben
- Hochrein
: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
- Bezeichnung:Basic Reinraumbank
- Seq:05
- B×T×H:1400×350×450 mm