AuftragsverfolgungKontakt
Reinraumbänke, Basic | Avantor
Reinraumbänke, Basic
Basic Reinraumbank, 1200×350×450 mm
Katalognr. 134-0499
Anbieter:   Palbam
Reinraumbänke, Basic
Katalognr. 134-0499
Anbieter:  Palbam
Reinraumbänke, Basic
Reinraumbänke, Basic
Basic Reinraumbank, 1200×350×450 mm
Preis
1 250.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reinraumbänke aus Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Abgerundete Kanten
  • Höhenverstellbare Füße
  • Fußabdeckungen (decken unschöne Schraubverbindungen zum Boden ab)
  • Keine Punkte zum Hängenbleiben
  • Hochrein
Lieferinformationen: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Basic Reinraumbank
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    1200×350×450 mm