Reinraumbänke, Basic
Basic Reinraumbank, 1000×350×450 mm
Katalognr. 134-0498
Anbieter: Palbam
Direkt zu
Product Details & Documents
Reinraumbänke aus Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
- Abgerundete Kanten
- Höhenverstellbare Füße
- Fußabdeckungen (decken unschöne Schraubverbindungen zum Boden ab)
- Keine Punkte zum Hängenbleiben
- Hochrein
: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Technische Daten
- Bezeichnung:Basic Reinraumbank
- Seq:03
- B×T×H:1000×350×450 mm