AuftragsverfolgungKontakt
Reinraumbänke, Basic
Reinraumbänke, Basic
Basic Reinraumbank, 800×350×450 mm
Codice catalogo 134-0497
Nome del fornitore:   Palbam
Reinraumbänke, Basic
Codice catalogo 134-0497
Nome del fornitore:  Palbam
Reinraumbänke, Basic
Reinraumbänke, Basic
Basic Reinraumbank, 800×350×450 mm
Price
1 010.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reinraumbänke aus Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Abgerundete Kanten
  • Höhenverstellbare Füße
  • Fußabdeckungen (decken unschöne Schraubverbindungen zum Boden ab)
  • Keine Punkte zum Hängenbleiben
  • Hochrein
Delivery information: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Specifiche
  • Bezeichnung:
    Basic Reinraumbank
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    800×350×450 mm