Agarose, NuSieve® 3:1
Agarose, NuSieve® 3:1
733-1208
: LONZA
NuSieve® 3:1 ist eine hochfeste Agarose, die sich ideal für die analytische Elektrophorese kleiner DNA-/RNA-Fragmente und In-Gel-PCR/Transformation/Ligation eignet.
- Durch die hohe Gelstärke sind Gele einfach zu handhaben und erleichtern so die Gelverarbeitung und das Blotting
- Leistungsgeprüft, um eine feine Auflösung von DNA-Fragmenten bis zu 1000 bp sicherzustellen
- DNAse- und RNAse-frei
- Bezeichnung:Agarose, NuSieve® 3:1
- Seq:01