Probenbehälter, Pure
300 ml, Graduiert, 75 mm, 88 mm
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Probenbox mit dicht schließendem Deckel.
- Dicht schließender Probenbehälter
- Mit angebrachtem, vertikal fixierbarem Schnappdeckel
- PP, transparent
Der Deckel kann mit einer Hand geöffnet werden und der Scharnierwinkel beträgt 90°. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine integrierte Auffangrinne, nichts geht verloren und nichts tropft. Die Box ist vollständig dicht, weist keine Spalten auf und lässt sich daher leicht befüllen und rückstandsfrei entleeren. Autoklavierbar und für Tiefkühlung geeignet.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:75 mm
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:Graduiert
- Höhe:88 mm
- Seq:4