AuftragsverfolgungKontakt
Trittleiter mit Rollen
Trittleiter mit Rollen
Mobile Trittleiter, 2 Stufen, mit versenkbaren Rollen, 600 mm, 805×500×600 mm
Katalognr. 139-0030
Anbieter:   Palbam
Trittleiter mit Rollen
Katalognr. 139-0030
Anbieter:  Palbam
Trittleiter mit Rollen
Trittleiter mit Rollen
Mobile Trittleiter, 2 Stufen, mit versenkbaren Rollen, 600 mm, 805×500×600 mm
Preis
SFr. 3’360.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mobile Trittleiter aus Edelstahl mit ummantelten Lenkrollen. Wird die erste Stufe belastet, versenken sich die Rollen und die becherförmigen Ummantelungen mit reinraum-geeignetem Nylon-Schutz liegen als Füße fest auf dem Boden auf, wodurch eine sichere Benutzung der Leiter gewährleistet ist.
  • Alle Leitern können einfach von einer einzigen Person bewegt werden
  • Ideal für Anwendungen, bei denen ein häufiger Ortswechsel erforderlich ist
Höhe der obersten Stufe vom Boden bei Belastung:
Trittleiter mit 1 Stufe - 201 mm
Trittleiter mit 2 Stufen - 520 mm
Trittleiter mit 3 Stufen - 609 mm
Trittleiter mit 4 Stufen - 782 mm
Delivery information: In der Regel ab Lager lieferbar für den Direktversand vom Lieferanten.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mobile Trittleiter, 2 Stufen, mit versenkbaren Rollen
  • Höhe:
    600 mm
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    805×500×600 mm