AuftragsverfolgungKontakt
FlashGel™ DNA system | Avantor
FlashGel™ DNA system
FlashGel™ system for DNA, starter kit (without camera)
Katalognr. 733-1610
Anbieter:   LONZA
FlashGel™ DNA system
Katalognr. 733-1610
Anbieter:  LONZA
FlashGel™ DNA system
FlashGel™ DNA system
FlashGel™ system for DNA, starter kit (without camera)
Preis
SFr. 1’810.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Das FlashGel™ System für DNA bietet ein rasches Verfahren zur DNA-Trennung bei gleichzeitiger Beobachtung der DNA-Migration. Das System besteht aus den mitgelieferten FlashGel™ DNA-Kassetten für den Einmalgebrauch mit Fertig-Agarose und einer Elektrophorese-Einheit mit integriertem Transilluminator (FlashGel™ Dock), der sowohl zur Trennung als auch zur Erkennung eingesetzt werden kann.
  • Trennt in 2 bis 7 Minuten 10 bp bis 4 kb große DNA-Fragmente
  • Geldurchläufe können in Echtzeit und ohne UV-Licht direkt am Arbeitsplatz beobachtet werden
  • Die Empfindlichkeit ist um ein 5faches höher als bei mit Ethidumbromid gefärbten Gels
Zertifizierung: Einige Bestandteile und Technologien des FlashGel™ Systems werden unter Lizenz verkauft. Der in diesem Produkt enthaltene Nukleinsäurefarbstoff wird unter Lizenz von Molecular Probes, Inc ausschließlichen zu Forschungszwecken oder zur Qualitätskontrolle verkauft und ist durch angemeldete oder erteilte Patente geschützt. Die Lizenz für die FlashGel™ Dock Technologie wurde von Clare Chemical Research, Inc. erteilt. Die Lizenz für die Elektrophorese-Technologie wurde von der Temple University erteilt.
Lieferinformationen: Lieferung erfolgt in Einzelkomponenten oder als Starter-Kit. Die Marker und Farbstoffe werden gebrauchsfertig geliefert, zur Verwendung mit dem System optimiert und für Bestleistung empfohlen. Das Starter Kit enthält das FlashGel™ Dock; eine Packung mit 9× 12+1 FlashGel™ Well-DNA-Kassetten (1,2 %); 1 ml FlashGel™ Beladungsfarbstoff und 150 µl FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb).
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Das Gel ist vor Zugriff von außen geschützt. Nicht zur Entnahme geeignet.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    FlashGel™ system for DNA, starter kit (without camera)
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    733-1610
  • Dock-Größe B×T×H:
    120×134×54 mm
  • Lagerung (Kassetten):
    Bei Raumtemperatur, bis zu 5 Monate ab Produktionsdatum
  • Modell:
    FlashGel™ DNA
  • Trennungsbereich (bp):
    1,2%ige Agarose: 50-4000
    2,2%ige Agarose: 10-1000
  • Kassettengröße B×L×H:
    107×115×17 mm
  • Gelgröße B×L:
    84×70 mm
  • Well-Volumen:
    2 - 5 µl
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1739
    Formaldehyde sample buffer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mL - SFr. 130.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1623
    RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 µl - SFr. 500.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LONZ57064
    FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and mask
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - SFr. 1’050.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1616
    FlashGel™ DNA-Marker (50 bp bis 1 kb), für 2,2%ige Kassetten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 µl - SFr. 456.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1734
    RNA-Marker (0,5 bp bis 9 kb)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 µG - SFr. 848.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1621
    FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp bis 1500 bp), für 50 Anwendungen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 µl - SFr. 456.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1620
    FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb), für 1,2%ige Kassetten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 µl - SFr. 456.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1622
    FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 3 kb), für Kassetten mit 2 Böden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 µl - SFr. 456.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1619
    FlashGel™ Loading Dye, 5X, RNA-nativer Probenpuffer (enthält Xylencyanol)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mL - SFr. 363.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 733-1609
    FlashGel™ Dock
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LONZ57060
    FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 µl - SFr. 386.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LONZ57068
    FlashGel™ power supply
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - SFr. 1’330.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LONZ57069
    FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - SFr. 2’620.00