Ely/a,elektrolytlösung für sauerstoffsonden der serien trioxmatic® 600/601/690/700 (iq)/701 (iq)/702 (iq)lieferumfang: 1 flasche mit 50 ml 1 * 50 mL
Codice catalogo WTWO205212
Nome del fornitore: WTW ONLINE
Ely/a,elektrolytlösung für sauerstoffsonden der serien trioxmatic® 600/601/690/700 (iq)/701 (iq)/702 (iq)lieferumfang: 1 flasche mit 50 ml 1 * 50 mL
Codice catalogo WTWO205212
Nome del fornitore: WTW ONLINE
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Salzsäure 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Methanol, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, für die HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetrische Lösung
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Pierce™ BCA™ Protein assay kits and reagents
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit 6…14% (aktives Chlor) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Natriumchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Nome del fornitore: Merck