AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 70, 0,5, 240 mm
Catalog # ALLA0300FG070/15QP
Supplier:   Alla France
Baumé-Aräometer
Catalog # ALLA0300FG070/15QP
Supplier:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 70, 0,5, 240 mm
Price
SFr. 42.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Specifications
  • Länge:
    240 mm
  • Seq:
    20
  • Teilung:
    0,5
  • Messbereich:
    40 - 70