AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
40 - 50, 0,1, 280 mm
Katalognr. ALLA0100FG050/15QP
Anbieter:   Alla France
Baumé-Aräometer
Katalognr. ALLA0100FG050/15QP
Anbieter:  Alla France
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 50, 0,1, 280 mm
Preis
SFr. 49.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    280 mm
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    40 - 50