Baumé-Aräometer
30 - 40, 0,1, 300 mm
Katalognr. ALLA0100FG040/15QP
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Teilung:0,1
- Messbereich:30 - 40