Baumé-Aräometer
20 - 30, 0,1, 300 mm
ALLA0100FG030/15QP
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
- Länge:300 mm
- Teilung:0,1
- Messbereich:20 - 30
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..