AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 3 mm
  LENZ05124003
Glass beads
  LENZ05124003
Glass beads
Glass beads
Glass beads, solid, 3 mm
SFr. 51.50
1 * 1 kg
Solid soda-lime glass.
  • Ø:
    3 mm
  • Bezeichnung:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    02