Extraktionshülsen
33×80 mm, 1,0 mm
537-0033
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
:
- I-Ø×H:33×80 mm
- Seq:02
- Stärke:1,0 mm