AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE
500 ml, 228 mm, 74 mm, GL 25
Katalognr. VITL95087
Anbieter:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Katalognr. VITL95087
Anbieter:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
500 ml, 228 mm, 74 mm, GL 25
Preis
121.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    74 mm
  • Gewinde:
    GL 25
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    228 mm
  • Seq:
    04