AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
50 ml, 129 mm, 37 mm, GL 18
Codice catalogo VITL94587
Nome del fornitore:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Codice catalogo VITL94587
Nome del fornitore:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
50 ml, 129 mm, 37 mm, GL 18
Price
136.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Specifiche
  • Ext.Ø:
    37 mm
  • Gewinde:
    GL 18
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    129 mm
  • Seq:
    01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..