Schraubverschlüsse
GL 52, , ,
Katalognr. VITL83316
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, Durchscheinend.
Die Verschlüsse sind gemäß DIN EN 285 bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
- Gewinde:GL 52