AuftragsverfolgungKontakt
Tweezers | Avantor
Tweezers
115 mm
Katalognr. VITL68099
Anbieter:   VITLAB
Tweezers
Katalognr. VITL68099
Anbieter:  VITLAB
Tweezers
Tweezers
115 mm
Preis
SFr. 3.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
POM, yellow. Universal tweezers for a variety of applications.
  • Blunt, elastic, very good resilience
  • With grooves on the outside for optimum handling and grip
  • Good chemical resistance
Technische Daten
  • Länge:
    115 mm