Schaufeln
750 ml, 350 mm
Katalognr. 231-0754
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend. Mit flachen Enden und verstärktem Griff.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 105 °C
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Technische Daten
- Kapazität:750 ml
- Länge:350 mm