AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln
Schaufeln
25 ml, 135 mm
Katalognr. 231-0751
Anbieter:   VITLAB
Schaufeln
Katalognr. 231-0751
Anbieter:  VITLAB
Schaufeln
Schaufeln
25 ml, 135 mm
Preis
SFr. 24.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend. Mit flachen Enden und verstärktem Griff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 105 °C
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Technische Daten
  • Kapazität:
    25 ml
  • Länge:
    135 mm