Messschaufeln
500 ml, 315 mm
Katalognr. 231-0218
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Dokumente
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Länge:315 mm