Spritzschutzschilde
Gerade, 900×10×670 mm
113-5031
Schutzschild aus Acrylglas als Splitter- und Spritzschutz.
- Stabile und standsichere Ausführung
- Füße sind abschraubbar
- Form:Gerade
- B×T×H:900×10×670 mm
Schutzschild aus Acrylglas als Splitter- und Spritzschutz.