Spenderkartons
2 Kammern, Klar, , 140×160×215 mm
Katalognr. 212-9270
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Acryl, klar.
- Einfaches Befüllen von oben und bequemes Ausgeben durch die Frontklappe
- Durchsichtige Vorderseite ermöglicht einfaches Überprüfen des Inhalts
- Abdeckung und Frontklappe verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln
Ideal zum Aufbewahren und Ausgeben einer Vielzahl von Kleinteilen wie Pipettenspitzen, Mikroröhrchen, Einwegspritzen, Kanülen usw.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:2 Kammern
- Seq:01
- B×T×H:140×160×215 mm