Spenderkartons
4 Kammern, Klar, , 290×160×215 mm
Catalog # 212-9272
Supplier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Jump to:
Product Details & Documents
Acryl, klar.
- Einfaches Befüllen von oben und bequemes Ausgeben durch die Frontklappe
- Durchsichtige Vorderseite ermöglicht einfaches Überprüfen des Inhalts
- Abdeckung und Frontklappe verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln
Ideal zum Aufbewahren und Ausgeben einer Vielzahl von Kleinteilen wie Pipettenspitzen, Mikroröhrchen, Einwegspritzen, Kanülen usw.
Certifications:
Delivery information:
Specifications
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:4 Kammern
- Seq:03
- B×T×H:290×160×215 mm