AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
R200 Klemme zum Befestigen des T 10 basic am Stativ, T 10 basic
Katalognr. 442-0313
Anbieter:   IKA
Zubehör
Katalognr. 442-0313
Anbieter:  IKA
Zubehör
Zubehör
R200 Klemme zum Befestigen des T 10 basic am Stativ, T 10 basic
Preis
SFr. 55.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    R200 Klemme zum Befestigen des T 10 basic am Stativ
  • Seq:
    106
  • Für:
    T 10 basic
  • Cat. No.:
    442-0313
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2944
    Spannhalter zur Sicherung von Gefäßen, Stativstab- Ø 25 - 36 mm, Gefäß Ø 40 - 300 mm
    T 50 basic
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 544.00 SFr.