AuftragsverfolgungKontakt
Validierungsflaschen, Nalgene® | Avantor
Validierungsflaschen, Nalgene®
30 ml, 20-415, 14 mm, 75 mm, 32 mm
Katalognr. NALGDS2127-0030
Validierungsflaschen, Nalgene®
Katalognr. NALGDS2127-0030
Validierungsflaschen, Nalgene®
Validierungsflaschen, Nalgene®
30 ml, 20-415, 14 mm, 75 mm, 32 mm
Preis
SFr. 801.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    32 mm
  • Gewinde:
    20-415
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    75 mm
  • Hals I-Ø:
    14 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-0030
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung