Druckscheiben, BOLA
für Schläuche mit 1,6 mm I-Ø/3,2 mm A-Ø, PA
Katalognr. BOHLF728-16
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
PA
- Temperaturbeständigkeit: von -40 bis +100 °C
Zur Stabilisierung des Flansches und Verhinderung von Beschädigungen am Flansch beim Anziehen der Hohlschraube.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Bezeichnung:für Schläuche mit 1,6 mm I-Ø/3,2 mm A-Ø
- Material:PA