Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
Katalognr. 733-1210
Anbieter: LONZA
Direkt zu
Product Details & Documents
Agarose mit mittlerem Schmelzpunkt, ideal für die Auflösung von DNA-Fragmenten, PCR- und RT-PCR-Produkten, die sich in der Größe um 2 % unterscheiden, im Bereich von 20 bis 800 bp, durch U-Boot-Gelelektrophorese.
MetaPhor™ Agarosegel ist ideal für die Auflösung von AMPFLPs, STRs sowie Tri- und Tetranukleotid-Wiederholungen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Agarose, MetaPhor™
- Seq:02