Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen, Anthrazit, 175×140×30 mm
Katalognr. SEMA1770
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen, aus PP, haben transparente, stabile Scharnierdeckel mit Schloss und manipulationssicheren Siegeln.
- Robustes und stabiles Design
- Alle Modelle können zusammen gestapelt werden
- Deckel sitzt fest auf jedem Kasten, so kann der Inhalt sich beim Umstürzen nicht vermischen.
Technische Daten
- Farbe:Anthrazit
- Bezeichnung:Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen
- Seq:01
- B×T×H:175×140×30 mm