Trypsinierungskolben
3000 ml
WITG5.507.307
Trypsinierungskolben, graduiert, konzipiert für die Umwandlung von Gewebefragmenten und Homogenaten in Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindeproteinen. Rillen im Kolben verbessern kräftiges Rühren.
- Kapazität:3000 ml
- Seq:05