AuftragsverfolgungKontakt
Sulfolan ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. A13466.30
Reizend
Sulfolan ≥99%
Katalognr. A13466.30
CAS Nummer:  126-33-0
Sulfolan ≥99%
Sulfolan ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  126-33-0
Preis
SFr. 80.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 126-33-0 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Flash Point: 166°(330°F) Refractive Index: 1.4825 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 107765 Merck Reference: 14,8955 MDL No.: MFCD00005484
Synonyme:  Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:126-33-0
  • Formel:C₄H₈O₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00005484
  • Molekulargewicht:120.17 g/mol
  • Merck-Index:14,8955
  • Siedepunkt:285 °C
  • Schmelzender Platingehalt:25…28 °C
  • Dichte:1,261
  • Blitz Pt:166 °C (330 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-783-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten