AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten | Avantor
Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, 17,5 ml, 50 mm, Glas
Katalognr. 705-0575
Anbieter:   Hach
Probenküvetten
Katalognr. 705-0575
Anbieter:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, 17,5 ml, 50 mm, Glas
Preis
469.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
  • Lichtweg:
    50 mm
  • Volumen:
    17,5 ml
  • Fenstermaterial:
    Glas
  • Bezeichnung:
    Probenküvette, mit Verschluss
  • Seq:
    20