Probenküvetten
Probenküvetten, abgeglichenes Paar, markiert bei 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Glas
Katalognr. 705-0762
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
- Lichtweg:1" / 25 mm
- Volumen:10 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Probenküvetten, abgeglichenes Paar, markiert bei 10 ml
- Seq:08