Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, markiert bei 10 ml, 10 ml, 1" / 25 mm, Glas
N° de catalogue 705-0749
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Spécifications
- Lichtweg:1" / 25 mm
- Volumen:10 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Probenküvette, mit Verschluss, markiert bei 10 ml
- Seq:27