AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten | Avantor
Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss, abgeglichenes Paar, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Katalognr. 705-0084
Anbieter:   Hach
Probenküvetten
Katalognr. 705-0084
Anbieter:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss, abgeglichenes Paar, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Preis
SFr. 536.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Fenstermaterial:
    Glas
  • Bezeichnung:
    Probenküvetten, mit Verschluss, abgeglichenes Paar
  • Seq:
    04