AuftragsverfolgungKontakt
VERAL bottles, with thread
200 ml, 60 mm, 116 mm
Katalognr. MUEL14.060.03
Anbieter:   MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
Katalognr. MUEL14.060.03
Anbieter:  MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
VERAL bottles, with thread
200 ml, 60 mm, 116 mm
Preis
78.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 63 ST
Product Details & Documents
PET, amber.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Ordering information: Screw caps must be ordered separately.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    200 ml
  • Höhe:
    116 mm
  • Seq:
    03