AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers
Conical cork stoppers
16,0 mm, 4,0 mm, 7,0 mm
Katalognr. BRAMKS4-7-16
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS4-7-16
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
16,0 mm, 4,0 mm, 7,0 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Technische Daten
  • Ø unten:
    4,0 mm
  • Ø oben:
    7,0 mm
  • Höhe:
    16,0 mm
  • Seq:
    01