AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, extra long | Avantor
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, graduated, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
Katalognr. DELT200050
Anbieter:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Katalognr. DELT200050
Anbieter:  DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, graduated, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
Preis
SFr. 608.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Dokumente
Technische Daten
  • Verpackt:
    10×250
  • Kapazität:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    Pasteur pipette, graduated
  • Länge:
    216 mm
  • Seq:
    01
  • Tropfen pro ml:
    18
  • Graduierung:
    1/2/3/4/5 ml
  • Stiel Ø:
    - mm
  • Saugvolumen:
    3,5 ml