Schraubverschlüsse, Nalgene®
Ohne Einlagedichtung, mit integral geformtem Dichtring, 38-430, Blau, PP
Codice catalogo 215-1613
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Codice catalogo 215-1613
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Specifiche
- Verschlussgröße:38-430
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Ohne Einlagedichtung, mit integral geformtem Dichtring
- Material:PP
- Seq:25
- Cat. No.:215-1613
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung