Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 13-415, Rot, PP
Katalognr. 215-1606
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Technische Daten
- Verschlussgröße:13-415
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:16
- Cat. No.:215-1606
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung