Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 13-415, Weiß, PP
215-1599
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
- Verschlussgröße:13-415
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:06
- Cat. No.:215-1599
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung