Eimerloser Bodenmopp, EasySat™
Product Details & Documents
Der eimerlose Bodenmopp EasySat™ ist eine effektive und schnelle Lösung für alle anfallenden.
- Vollständig autoklavierbar
- Geschlossener Lösungstank zur Verringerung des Kontaminationsrisikos durch Chemikalien
- Große Öffnung für leichtes Befüllen des Tanks
- Leichtes Moppsystem wiegt 3,2 kg mit vollem Tank
- Sprühkontrollmechanismus setzt bei Bedarf oder kontinuierlich Reinigungslösung frei
- Abgewinkelter Moppkopf reinigt an schwer zugänglichen Stellen und ist in zwei Ausführungen verfügbar: glatte Oberfläche für die Reinigung von Böden und strukturierte Oberfläche für mehr Scheuerkraft
Dieser innovative Mopp wurde für den Reinraum entwickelt und ist einfach zu verwenden. Der eingebaute 1,5-Liter-Lösungstank macht Eimer und Wringer komplett überflüssig (ein voller Tank reinigt bis zu 465 m²). Einweg-Wischmoppköpfe werden aus ultrareinem Polyesterschaumstoff VertiKlean hergestellt.
Der Wischmoppkopf ist validiert steril gemäß den Richtlinien AAMI/ISO 11137:2006 erhältlich. Gammabestrahlt bis SAL 10⁻⁶, eine der strengsten Richtlinien von AAMI/ISO.
Technische Daten
- Bezeichnung:EasySat™ Moppkopf, steril
- Abmessungen:550×120×460 mm
- Seq:04
- Verpackt:1 Einheiten/Beutel, 28 Beutel/Karton
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



