AuftragsverfolgungKontakt
Agarose, NuSieve® 3:1
Agarose, NuSieve® 3:1
Katalognr. 733-1209
Anbieter:   LONZA
Agarose, NuSieve® 3:1
Katalognr. 733-1209
Anbieter:  LONZA
Agarose, NuSieve® 3:1
Agarose, NuSieve® 3:1
Agarose, NuSieve® 3:1
Preis
SFr. 4’100.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
NuSieve® 3:1 ist eine hochfeste Agarose, die sich ideal für die analytische Elektrophorese kleiner DNA-/RNA-Fragmente und In-Gel-PCR/Transformation/Ligation eignet.
  • Durch die hohe Gelstärke sind Gele einfach zu handhaben und erleichtern so die Gelverarbeitung und das Blotting
  • Leistungsgeprüft, um eine feine Auflösung von DNA-Fragmenten bis zu 1000 bp sicherzustellen
  • DNAse- und RNAse-frei
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Agarose, NuSieve® 3:1
  • Seq:
    03